Läs mer
Novus Biologicals™ Bacteria GFP Recombinant Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
Brand: Novus Biologicals™ NBC1-22949
Beskrivning
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-238 of Aequorea victoria GFP The Recombinant Jellyfish GFP Protein is derived from E. coli. The Recombinant Jellyfish GFP Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Specifikationer
| 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol | |
| GFP Protein | |
| 0.1mg | |
| GFP, 1-238 aa, Aequorea victoria, Recombinant, E.coli | |
| RUO | |
| Yes |
| 26.8kDa | |
| Protein | |
| E. Coli | |
| −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Unlabeled |
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.