Läs mer
Novus Biologicals™ BTK [p Tyr223] Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18258835 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0,05 mg
Produktkod. Kvantitet
18258835 0,05 mg
1 options
Produktkod. 18258835 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP178295PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A peptide to BTK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 695
Art Human
Innehåll och lagring Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-78295. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .
Gene Alias Agammaglobulinaemia tyrosine kinase, AGMX1MGC126262, AT, ATKIMD1, B-cell progenitor kinase, BPK, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, Bruton tyrosine kinase, dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, PSCTK1, tyrosine-protein kinase BTK, XLAMGC126261
Gensymbol BTK
Produkttyp BTK
Kvantitet 0,05 mg
Regulatorisk status RUO - research use only