Läs mer
Novus Biologicals™ Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells
Produktkod. 18755673 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
:
Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells
Produktkod.
18755673 Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells
1 options
Produktkod. 18755673 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP196751
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used in common research applications
  • Cells are supplied in 2mL quantities (about 1 x 106 cells/mL) in freezing media (60% DMEM, 20% FBS, 20% DMSO)
  • Gene ID: 23405
  • Gene symbol: DICER1
Rekommenderad förvaring
Store in gas phase of liquid nitrogen
Garanti
6 Months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in gas phase of liquid nitrogen
Produkttyp Dicer knockout Mouse embryonic stem cells
Kvantitet 2mL
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis