Läs mer
Novus Biologicals™ gamma Tubulin Protein
Produktkod. 18232812 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18232812
Brand: Novus Biologicals™ NBP172534100UG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-451 of Human gamma Tubulin The Recombinant Human gamma Tubulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human gamma Tubulin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.0mg/mL
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Formulering Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1M Urea, 5% Glycerol.
Molekylvikt (g/mol) 53.3kDa
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvantitet 100 μg
Källa Recombinant human TUBG1 protein, fused to His-tag at N-terminus, expressed in E. coli
Immunogen TUBG1, 1-451 aa, Human, His tag N terminus E. coli
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn gamma Tubulin
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Renhet eller kvalitetsklass >85%