Läs mer
Novus Biologicals™ Granzyme B Overexpression Lysate
Produktkod. 18293584 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18293584 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18293584 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL111417
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Granzyme B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26495 and based on accession number NM_4131. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens granzyme B (granzyme 2, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 1) (GZMB), mRNA.
Innehåll och lagring Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål Granzyme B
Synonym C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT
Gensymbol GZMB
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only