Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human alpha-Smooth Muscle Actin His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Brand: Novus Biologicals™ NBP2-22670
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 3-377 of Human alpha-Smooth Muscle Actin The Recombinant Human alpha-Smooth Muscle Actin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human alpha-Smooth Muscle Actin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Specifikationer
| NP_001604 | |
| 59 | |
| Actin Alpha 2 Smooth Muscle Protein | |
| 0.05mg | |
| ACTA2, 3-377aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEEEDS TALVCDNGSG LCKAGFAGDD APRAVFPSIV GRPRHQGVMV GMGQKDSYVG DEAQSKRGIL TLKYPIEHGI ITNWDDMEKI WHHSFYNELR VAPEEHPTLL TEAPLNPKAN REKMTQIMFE TFNVPAMYVA IQAVLSLYAS GRTTGIVLDS GDGVTHNVPI YEGYALPHAI MRLDLAGRDL TDYLMKILTE RGYSFVTTAE REIVRDIKEK LCYVALDFEN EMATAASSSS LEKSYELPDG QVITIGNERF RCPETLFQPS FIGMESAGIH ETTYNSIMKC DIDIRKDLYA NNVLSGGTTM YPGIADRMQK EITALAPSTM KIKIIAPPER KYSVWIGGSI LASLSTFQQM WISKQEYDEA GPSIVHRKCF | |
| RUO | |
| Yes |
| 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 10% glycerol | |
| 44.4kDa | |
| SDS-PAGE | |
| E. Coli | |
| −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Unlabeled |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.