missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human AMPK beta 2/PRKAB2 His Protein
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-272 of Human AMPK beta 2/PRKAB2 The Recombinant Human AMPK beta 2/PRKAB2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human AMPK beta 2/PRKAB2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_005390 |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 2M UREA |
| Gen-ID (Entrez) | 5565 |
| Molekylvikt (g/mol) | 32.8kDa |
| Namn | AMPK beta 2/PRKAB2 Protein |
| Reningsmetod | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Källa | E. Coli |
| Immunogen | PRKAB2, 1-272aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGNTTS DRVSGERHGA KAARSEGAGG HAPGKEHKIM VGSTDDPSVF SLPDSKLPGD KEFVSWQQDL EDSVKPTQQA RPTVIRWSEG GKEVFISGSF NNWSTKIPLI KSHNDFVAIL DLPEGEHQYK FFVDGQWVHD PSEPVVTSQL GTINNLIHVK KSDFEVFDAL KLDSMESSET SCRDLSSSPP GPYGQEMYAF RSEERFKSPP ILPPHLLQVI LNKDTNISCD PALLPEPNHV MLNHLYALSI KDSVMVLSAT HRYKKKYVTT LLYKPI |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?