missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human ATP5H His Protein
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 mg
Beskrivning
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-161 of Human ATP5H The Recombinant Human ATP5H Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human ATP5H Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_006347 |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA, 10% glycerol |
| Gen-ID (Entrez) | 10476 |
| Molekylvikt (g/mol) | 20.9kDa |
| Namn | ATP5H Protein |
| Reningsmetod | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 0.05 mg |
| Källa | E. Coli |
| Immunogen | ATP5H, 1-161aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGRKLA LKTIDWVAFA EIIPQNQKAI ASSLKSWNET LTSRLAALPE NPPAIDWAYY KANVAKAGLV DDFEKKFNAL KVPVPEDKYT AQVDAEEKED VKSCAEWVSL SKARIVEYEK EMEKMKNLIP FDQMTIEDLN EAFPETKLDK KKYPYWPHQP IENL |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering