missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-182 of Human CRYGN The Recombinant Human CRYGN Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CRYGN Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_653328 |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA, 10% glycerol |
| Gen-ID (Entrez) | 155051 |
| Molekylvikt (g/mol) | 23.1kDa |
| Namn | CRYGN Protein |
| Reningsmetod | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Källa | E. Coli |
| Immunogen | CRYGN, 1-182aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAQRSG KITLYEGKHF TGQKLEVFGD CDNFQDRGFM NRVNSIHVES GAWVCFNHPD FRGQQFILEH GDYPDFFRWN SHSDHMGSCR PVGMHGEHFR LEIFEGCNFT GQCLEFLEDS PFLQSRGWVK NCVNTIKVYG DGAAWSPRSF GAEDFQLSSS LQSDQGPEEA TTKPATTQPP FLTANL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?