missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-315 of Human FLJ11506 The Recombinant Human FLJ11506 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human FLJ11506 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_078942 |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT |
| Gen-ID (Entrez) | 79719 |
| Molekylvikt (g/mol) | 36.7kDa |
| Namn | FLJ11506 Protein |
| Reningsmetod | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Källa | E. Coli |
| Immunogen | AAGAB, 1-315aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAGVPCALV TSCSSVFSGD QLVQHILGTE DLIVEVTSND AVRFYPWTID NKYYSADINL CVVPNKFLVT AEIAESVQAF VVYFDSTQKS GLDSVSSWLP LAKAWLPEVM ILVCDRVSED GINRQKAQEW CIKHGFELVE LSPEELPEED DDFPESTGVK RIVQALNANV WSNVVMKNDR NQGFSLLNSL TGTNHSIGSA DPCHPEQPHL PAADSTESLS DHRGGASNTT DAQVDSIVDP MLDLDIQELA SLTTGGGDVE NFERLFSKLK EMKDKAATLP HEQRKVHAEK VAKAFWMAIG GDRDEIEGLS SDEEH |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?