missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human GRP78/HSPA5 His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Brand: Novus Biologicals™ NBP2-23104
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 19-654 of Human GRP78/HSPA5 The Recombinant Human GRP78/HSPA5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human GRP78/HSPA5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Specifikationer
| NP_005338 | |
| 3309 | |
| GRP78/HSPA5 Protein | |
| 0.1mg | |
| HSPA5, 19-654aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEEEDKKE DVGTVVGIDL GTTYSCVGVF KNGRVEIIAN DQGNRITPSY VAFTPEGERL IGDAAKNQLT SNPENTVFDA KRLIGRTWND PSVQQDIKFL PFKVVEKKTK PYIQVDIGGG QTKTFAPEEI SAMVLTKMKE TAEAYLGKKV THAVVTVPAY FNDAQRQATK DAGTIAGLNV MRIINEPTAA AIAYGLDKRE GEKNILVFDL GGGTFDVSLL TIDNGVFEVV ATNGDTHLGG EDFDQRVMEH FIKLYKKKTG KDVRKDNRAV QKLRREVEKA KRALSSQHQA RIEIESFYEG EDFSETLTRA KFEELNMDLF RSTMKPVQKV LEDSDLKKSD IDEIVLVGGS TRIPKIQQLV KEFFNGKEPS RGINPDEAVA YGAAVQAGVL SGDQDTGDLV LLDVCPLTLG IETVGGVMTK LIPRNTVVPT KKSQIFSTAS DNQPTVTIKV YEGERPLTKD NHLLGTFDLT GIPPAPRGVP QIEVTFEIDV NGILRVTAED KGTGNKNKIT ITNDQNRLTP EEIERMVNDA EKFAEEDKKL KERIDTRNEL ESYAYSLKNQ IGDKEKLGGK LSSEDKETME KAVEEKIEWL ESHQDADIED FKAKKKELEE IVQPIISKLY GSAGPPPTGE EDTAEKDEL | |
| RUO | |
| Yes |
| 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 20% glycerol, 1mM DTT | |
| 72.9kDa | |
| SDS-PAGE | |
| E. Coli | |
| −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Unlabeled |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering