Läs mer
Novus Biologicals™ Human Human IgG, Fab Protein
Human Isotype Control Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP1-97020
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IgG F(ab) Isotype Control antibody specifically detects IgG F(ab) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, SDS-Page.Specifikationer
| 0.01 M Sodium Phosphate, 0.15M Sodium Chloride, pH 7.2. | |
| Human | |
| Human IgG Fab fragment assayed by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Human Serum, anti- Human IgG and anti- Human IgG F(ab)2. No reaction was observed against anti- Human IgG F(c) or anti-Papain. |
| Human IgG, Fab Protein | |
| 4°C short term, −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Human |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.