missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 38-213 of Human Lambda5/IGLL1 The Recombinant Human Lambda5/IGLL1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Lambda5/IGLL1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_064455 |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA, 10% glycerol |
| Gen-ID (Entrez) | 3543 |
| Molekylvikt (g/mol) | 21.5kDa |
| Namn | IGLL1 Protein |
| Reningsmetod | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Källa | E. Coli |
| Immunogen | IGLL1, 38-213aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLLRPTAA SQSRALGPGA PGGSSRSSLR SRWGRFLLQR GSWTGPRCWP RGFQSKHNSV THVFGSGTQL TVLSQPKATP SVTLFPPSSE ELQANKATLV CLMNDFYPGI LTVTWKADGT PITQGVEMTT PSKQSNNKYA ASSYLSLTPE QWRSRRSYSC QVMHEGSTVE KTVAPAECS |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?