Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18747803 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Human organs tissue
Artikelnummer.
18747803 Human organs tissue
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Artikelnummer. 18747803 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals™ missing translation for 'supplierNo' NBP230170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00 SEK
    3187.80 SEK / Paket med 1
    Save 182.20 SEK
    5% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Contains normal organs from non-cancer patients
  • Paraffin coated to prevent sample oxidization
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Normal
  • No. of samples: 60
  • No. of patients: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Serviceleistungen
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kvantitet 1 Slide
Regulatorisk status RUO
Art Human
Vävnadsskick Normal
Typ Organs
För användning med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin
Korsreaktivitet Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.