Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18041464 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Mouse Organs Formalin Fixed Tissue Microarray (Normal) Slide
Produktkod.
18041464 Mouse Organs Formalin Fixed Tissue Microarray (Normal) Slide
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18041464 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP230224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 SEK
    1561.35 SEK / Paket med 1
    Save 93.65 SEK
    5% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Mouse    
  • Cross reactivity: Mouse
  • No. of samples: 24
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Rekommenderad förvaring
Store at 4°C. Do not freeze.
Garanti
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Slide
Regulatorisk status RUO
Art Mouse
Vävnadsskick Normal
Typ Formalin Fixed Organs (Normal)
Korsreaktivitet Mouse
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.