Läs mer
Novus Biologicals™ PAK7 Overexpression Lysate
Produktkod. 18220483 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18220483 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18220483 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL114084
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The PAK7 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC214173 and based on accession number NM_17799. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 7 (PAK7), transcript variant 2, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Breast Cancer, Cancer, Protein Kinase
Proteintillstånd Native
For Research Use Only