missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ PIWIL1/HIWI Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0,05 mg
Beskrivning
A blocking peptide containing 18 amino acids near the amino terminus of human PIWI-L1. Source: Synthetic (Accession #: AAK69348) The PIWIL1/HIWI Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 9271 |
| Art | Human |
| Innehåll och lagring | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76489. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | HIWIpiwi homolog, MIWI, PIWI, piwi (Drosophila)-like 1, piwi-like 1 (Drosophila), piwi-like protein 1 |
| Gensymbol | PIWIL1 |
| Produkttyp | PIWIL1/HIWI |
| Kvantitet | 0,05 mg |
| Regulatorisk status | RUO - research use only |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering