Läs mer
Novus Biologicals™ Protein A Native Protein
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
2 mL
Beskrivning
Native Protein A. The Protein A Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein A Protein |
| Kvantitet | 2 mL |
| Koncentration | 6 mg/mL |
| För användning med (applikation) | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Gen-ID (Entrez) | 3919448 |
| Gensymbol | SAOUHSC_00069 |
| Protein subtyp | Protein A |
| Innehåll och lagring | Store at 4°. Do not freeze. |