Läs mer
Novus Biologicals™ QuikChIP (with Loading Control) Kit (ChIP)
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Mål | QuikChIP (with Loading Control) |
| Kit Innehåll | Wash Buffer A 25ml, Wash Buffer B 25ml, Wash Buffer C 25ml, Wash Buffer D 25ml, SDS Lysis Buffer 50ml, 10X Glycine 25ml, 10X PBS 55ml, ChIP Dilution Buffer 50ml, Salmon Sperm DNA/ Protein A/G Agarose 2 x 1.75mL, RNA Pol II Antibody 1mg/ml 25μL, RNAse A 10 mg/ml 60μL, Human GAPDH Primers 10 pmole/μL 100μL, Negative Control Primers 10 pmole/μL 100μL, 100X PMSF 0.75ml, 100X PIC 0.75mL, Proteinase K (10 mg/ml) 60μL, 20% SDS 625μL, 1M NaHCO3 1.25ml, 0.5M EDTA 250μL, 5M NaCl 500μL, 1M Tris-HCl pH 6.5 500μL |
| För användning med (applikation) | Western Blotting |
| Produkttyp | Kit (ChIP) |