missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ RalB Protein

Produktkod. 18298764 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 mg
0.25 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18298764

Brand: Novus Biologicals™ NBP1509230.25MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-203 of Human RalB The Recombinant Human RalB Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human RalB Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Koncentration 1.0mg/mL
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Formulering Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT
Molekylvikt (g/mol) 25.6kDa
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvantitet 0.25 mg
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn RalB
Konjugera Unconjugated
Renhet eller kvalitetsklass >90%
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.