missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ RGS17 Protein

Produktkod. 18258241 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18258241

Brand: Novus Biologicals™ NBP172443100UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-210 of Human RGS17 The Recombinant Human RGS17 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human RGS17 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (applikation) SDS-PAGE
Formulering Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT
Molekylvikt (g/mol) 26.5kDa
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvantitet 100 μg
Källa Human
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn RGS17
Konjugera Unconjugated
Renhet eller kvalitetsklass >90%
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.