Läs mer
Novus Biologicals™ Rh30 Cell Lysate
Produktkod. 18748493 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18748493 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18748493 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP225050
The Rh30 Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Rh3 cell line lysate (rhabdomyosarcoma)
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert 1X SDS sample buffer: 60mM Tris-HCl (pH 6.8) 10mM EDTA 2 % SDS 0.03% Bromophenol Blue 10% glycerol 0.3% Beta-mercaptoethanol
Innehåll och lagring -80°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles.
For Research Use Only