Läs mer
Novus Biologicals™ Tryptase alpha/beta 1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18036739 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18036739 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18036739 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP208022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Tryptase alpha/TPS1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_3285. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Genaccessionsnr. NP_003285
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens Mast Cell Tryptase Overexpression Lysate (Native), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Immunology, metabolism
Mål Tryptase alpha/beta 1
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only