Läs mer
Novus Biologicals™ WDR5 Protein
Produktkod. 18255354 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
0.5mg
Produktkod. 18255354
Brand: Novus Biologicals™ NBP1508480.1MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-334 of Human WDR5 The Recombinant Human WDR5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human WDR5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1mg/mL
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Formulering Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 0.1M NaCl.
Molekylvikt (g/mol) 38.8kDa
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn WDR5
Konjugera Unconjugated
Renhet eller kvalitetsklass >95%