Läs mer
NOX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifikationer
Antigen NOX1
Koncentration 0.23 mg/mL
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16877744
Visa dokument
Proteintech
17772-1-AP-20UL
20 μL
1645.54 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16867744
Visa dokument
Proteintech
17772-1-AP-150UL
150 μL
4652.90 SEK
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Voltage-gated proton (hydrogen) channels play an important role in cellular defense against acidic stress. NOX1 is a homolog of the catalytic subunit of the superoxide-generating NADPH oxidase of phagocytes, gp91phox. Three splice variants of NOX1 have been identified, NOH-1L, NOH-1S and NOH-1Lv. NOH-1S is a voltage-gated proton channel that participates in the regulation of cellular pH and is blocked by zinc. NOH-1L is a pyridine nucleotide-dependent oxidoreductase that generates superoxide and might conduct H (+) ions as part of its electron transport mechanism, whereas NOH-1S does not contain an electron transport chain. NOX1 have the potential to be effective treatments for a range of ischemic diseases.
Specifikationer
Specifikationer
NOX1
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q8CIZ9, Q9WV87, Q9Y5S8
114243, 237038, 27035
NOX1 Fusion Protein Ag12187
Primary
-20°C
NOX1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GP91 2, Mitogenic oxidase 1, MOX 1, MOX1, NADPH oxidase 1, NOH 1, NOH1, NOX 1, NOX1
Nox1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer