missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Noxiptillin Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Noxiptillin Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Noxiptillin Hydrochloride |
| CAS | 4985-15-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Noxiptillin Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H22 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro-, O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro-, O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime, monohydrochloride (9CI), Agedal, BAY 1521, CD 37B, Nogedal, Noxiptilin hydrochloride, Noxiptiline hydrochloride, O-(2-Dimethylaminoethyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one oxime hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c1-21(2)13-14-22-20-19-17-9-5-3-7-15(17)11-12-16-8-4-6-10-18(16)19;/h3-10H,11-14H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCON=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 2-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylideneamino)oxy-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?