missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NOXRED1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99260AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NOXRED1 Polyclonal antibody specifically detects NOXRED1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| NOXRED1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 122945 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 750 | |
| C14orf148, NADP-dependent oxidoreductase domain containing 1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human NOXRED1. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering