Läs mer
Miele Professional™ Injektormunstycke, Jet A 802
Produktkod. 15431581 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
använd med labbtvättar med dörrutmatning av pulver; modell: fack
Produktkod.
15431581 använd med labbtvättar med dörrutmatning av pulver; modell: fack
1 options
Produktkod. 15431581 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 9863070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jet A 802 för optimal rengöring av dispenserfacket
  • För användning med labbtvättar med dörrutmatning av pulver
  • För användning med injektormoduler för att skölja ur pulverrester från dörrautomaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (metriskt) 15 mm
Höjd (metrisk) 187 mm
Bredd (metrisk) 30 mm