Läs mer
Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 11596671 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
6 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11596671 6 x 10 mL -
13434269 50 mL 50ml
13444269 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11596671 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1968.00 SEK
    1790.65 SEK / Paket med 6
    Save 177.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Detergent Solution är högrenat NP-40-tvättmedel som stabiliseras och levereras som en 10%-lösning.
Thermo Scientific Surfact-Amps NP-40 Washing Solution är högrenat NP-40-tvättmedel stabiliserat som en 10%-lösning i ditt val av antingen 10 ml glasampuller eller två storlekar av HDPE-plastflaskor.
Egenskaper hos Surfact-Amps NP-40 tvättmedelslösning:
  • NP-40—, ett icke-joniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
  • Exakta, —precisa 10% rengöringsmedel i ultrarent vatten
  • Lättanvända—lösningar är enkla att dosera och späda ut för användning
  • Exceptionellt ren, —mindre än 1,0 μeq/ml peroxider och karbonyler
  • Stabilt—förpackat under inert kvävegas i HDPE-flaskor
Detta är en lättanvänd 10 % (w/v) lösning av renat NP-40-tvättmedel för användning i rutinmässiga och efterfrågade proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. NP-40 är ett icke-joniskt polyoxietyentensidant som oftast används som en komponent i celllysbuffertar eller andra lösningar avsedda att extrahera och löslighetslösa proteiner. Surfact-Amps Tvättmedelslösningar (10 % med alkohol) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från rena tvättmedel, som är extremt trögflytande är Surfact-Amps 10%-lösningar lätta att pipettera och doserar noggrant. Tensidlösningarna förbereds noggrant och packas under kväve i glasampuller eller icke-urlakande HDPE-flaskor, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Egenskaper hos NP-40-tvättmedel:
  • Molekylvikt: 617 g
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
  • Sammanställningsnummer: 149
  • Micellmolekylvikt: 90 000 g
  • Kritisk Micellkoncentration (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, w/v)
  • Cloud Point: 80 °C
  • Dialyserbar: Nej
Specifikationer för NP-40 Surfact-Amps tvättmedelslösning:
  • Visuellt: Klar, färglös lösning, fri från partiklar.
  • Koncentration: 10,0 ±1,0 %
  • Oxidanter: ≤1,0 μeq/ml
  • Karbonyler: ≤1,0 μeq/ml
  • Suspenderade fasta ämnen: Rester som finns får inte överstiga restreferens.
Relaterade produkter
  • Surfact-Amps™ Tvättmedelsprovtagare (Kat. Nr. 28340)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 20 C °till 25 °C.
Form Vätska
Produktlinje Surfact-Amps
Reagenstyp Detergentlösning
Kvantitet 6 x 10 mL
Formatera Glasampull
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Surfact-Amps NP-40
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates