Läs mer
Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 13444269 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
6 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13444269 500 mL 500ml
13434269 50 mL 50ml
11596671 6 x 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13444269 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 85125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Detergent Solution är högrenat NP-40 tvättmedel stabiliserat och levereras som en 10% lösning.
Thermo Scientific™ NP-40 Tvättmedel Surfact-Amps Lösningen är högrenad NP-40 tvättmedelsstabiliserad och levereras som en 10 % lösning.
Detta är en lättanvänd 10 % (vikt/volym) lösning av renat NP-40 tvättmedel för användning i rutinmässiga och efterfrågade proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. NP-40 är en nonjonisk ytaktiv polyoxietylen som oftast används som en komponent i cellysbuffertar eller andra lösningar avsedda att extrahera och solubilisera proteiner.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från snygga tvättmedel, som är extremt trögflytande, Surfact-Amps 10 % lösningar är lätta att pipettera och dispensera exakt. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
NP-40– ett nonjoniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
Exakt– exakt 10 % tvättmedelslösning i ultrarent vatten
Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
Egenskaper för detergent:
  • Molekylvikt: 617
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
  • Samlingsnummer: 149
  • Micells molekylvikt: 90 000
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt: 80 °C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store between 20°C and 25°C
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps
Reagenstyp Detergent Solution
Kvantitet 500 mL
Formatera HDPE Bottle
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NP-40 Surfact-Amps Detergent Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates