Läs mer
Thermo Scientific Chemicals NP-40 lysbuffert
Produktkod. 15493479
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493479 250 ml 250ml
15403489 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493479 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60766.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.22 SEK
    790.65 SEK / 250ml
    Save 89.57 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
NP40 Cell Lysis Buffer är lämplig för beredning av cellextrakt som ska analyseras med Antibody Bead Immunoassay (Luminex ), ELISA och Western blotting. Den kan också användas som en tvättbuffert för immunoutfällningsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
NP40 Cell Lysis Buffer är lämplig för beredning av cellextrakt som ska analyseras med Antibody Bead Immunoassay (Luminex ), ELISA och Western blotting. Den kan också användas som en tvättbuffert för immunoutfällningsreaktioner.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anmärkningar Denna
buffert innehåller: 50 mM Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM NaCl, 1 % NP-40 och 5 mM EDTA. För att använda, inkubera celler i 5 volymer buffert på is i 10-30 minuter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Innehåll och lagring Håll kallt
Formatera Vätska
Kvantitet 250 ml
Löslighet Det är lösligt i vatten.
Produkttyp Lysisbuffert
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.