Läs mer
Thermo Scientific™ NP-40 lysbuffert med glycerol (2X)
Produktkod. 15432969
Change view
Kvantitet:
125 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432969 250 ml 250ml
15422969 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432969 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J60143.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Håll kallt
Formatera Viskös vätska
Kvantitet 250 ml