Läs mer
Thermo Scientific™ NP-40 lysbuffert med glycerol (2X)
Produktkod. p-7041760
Kvantitet:
125 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
Produktkod. 15432969
Brand: Thermo Scientific™ J60143.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Håll kallt
Formatera Viskös vätska
Kvantitet 250 ml