Läs mer
NP-AHD, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-NP-AHD |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+ |
| Formel vikt | 248.0546 |
| Procent renhet | >95% |