Läs mer
NP118809, MedChemExpress
Beskrivning
NP118809 is a potent N-type calcium channel blocker, with an IC50 of 0.11 μM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NP118809 |
| CAS | 41332-24-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H32N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 39-1B4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (108.55 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)N3CCN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.61 |
| Visa mer |