Läs mer
Novus Biologicals™ NPAS2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18300499 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18300499 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18300499 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00004862T01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål NPAS2
Synonym Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP4, BHLHE9, bHLHe9MGC71151, Class E basic helix-loop-helix protein 9, Member of PAS protein 4, member of PAS superfamily 4, MOP4PAS domain-containing protein 4, neuronal PAS domain protein 2, neuronal PAS domain-containing protein 2, Neuronal PAS2, PASD4FLJ23138
Gensymbol NPAS2