missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
NPAS3 Polyclonal antibody specifically detects NPAS3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | NPAS3 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | mFluor Violet 450 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP6, BHLHE12, bHLHe12FLJ11605, Class E basic helix-loop-helix protein 12, Member of PAS protein 6, MOP6FLJ10003, neuronal PAS domain protein 3, neuronal PAS domain-containing protein 3, Neuronal PAS3, PAS domain-containing protein 6, PASD6FLJ11138 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 28 amino acid synthetic peptide from near the center of human NPAS3. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of NPAS3. Amino Acid Squence: TEDNENSKSDEKGNQSENSEDPEPDRKK |
| Reningsmetod | Peptide affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?