Läs mer
Tocris Bioscience™ NPE-caged-proton
Beskrivning
NPE-caged-proton is a 1-(2-nitrophenyl)ethyl caged proton that releases a proton and a sulfate ion upon photolysis at 350 - 355 nm. Generates rapid acidifications (pH jumps) down to pH 2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NPE-caged-proton |
| CAS | 1186195-63-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C8H8NNaO6S |
| Formel vikt | 269.21 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.203 |