missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NPEC-caged-noradrenalin, TRC

Produktkod. 30411565
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30411565 1 mg -
30414093 10 mg -
30411999 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN8990201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1257323-83-3
Molekylformel C17H18N2O7
Molekylvikt (g/mol) 362.33
LEDER O=C(OC(C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C)NC[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NPEC-caged-noradrenalin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O7/c1-10(12-4-2-3-5-13(12)19(24)25)26-17(23)18-9-16(22)11-6-7-14(20)15(21)8-11/h2-8,10,16,20-22H,9H2,1H3,(H,18,23)/t10?,16-/m0/s1
Formel vikt 362.1114
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.