Läs mer
NPG glykol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol |
| CAS | 126-30-7 |
| Molekylformel | C5 H12 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylpropane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propane, 2,2-Dimethyl-1,3-dihydroxypropane, 2,2-Dimethyl-1,3-propylene glycol, 2,2-Dimethylolpropane, 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol, 2,2-Dimethylpropanediol monoacrylate monomethacrylate, 2,2-Dimethyltrimethylene glycol, Dimethylolpropane, Hydroxypivalyl alcohol, NSC 55836, NSC 6366, Neopentanediol, Neopentyl glycol, Neopentylene glycol, Nexcoat 600 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2,2-dimetylpropan-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.148 |
| Formel vikt | 104.0837 |