missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
nPOC-POC Tenofovir(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | nPOC-POC Tenofovir (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1217542-13-6 |
| Molekylformel | C19H30N5O10P |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic Acid (1-methylethyl,propyl) Ester 5-Oxide, nPOC-POC PMPA |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30N5O10P/c1-5-6-28-18(25)29-10-32-35(27,33-11-30-19(26)34-13(2)3)12-31-14(4)7-24-9-23-15-16(20)21-8-22-17(15)24/h8-9,13-14H,5-7,10-12H2,1-4H3,(H2,20,21,22)/t14-,35?/m1/s1 |
| LEDER | Nc1c(Cl)ccnc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 519.44 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?