Läs mer
NPPB, MedChemExpress
Produktkod. 16489776
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489776 50 mg
16474496 100 mg
16403238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16489776 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NPPB is a blocker of the outwardly rectifying chloride channel (ORCC).
NPPB is a blocker of the outwardly rectifying chloride channel (ORCC).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NPPB
Fysisk form Solid
CAS 107254-86-4
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16N2O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (499.48 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1NCCCC2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 300.31
Formel vikt 300.31
Procent renhet 99.63%