Läs mer
Tocris Bioscience™ NPPB
Beskrivning
Inhibits calcium-sensitive chloride currents (10 μM). Putative GPR35 agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NPPB |
| CAS | 107254-86-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C16H16N2O4 |
| Formel vikt | 300.31 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.31 |