Läs mer
Cytiva nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
pH-intervall:
2 to 10
3 till 9
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Beskrivning
- Low leakage of protein A with nearly twice total IgG binding capacity of Protein A Sepharose CL-4B
- Used in large-scale FDA-approved processes
- Manufactured without using animal-derived components
- Rigidity and high degree of substitution of Sepharose 4 Fast Flow matrix facilitates speedy process of large volumes dilute cell culture fluid
- High chemical, thermal and mechanical stability
- Withstands high concentrations of hydrogen bond disrupting agents
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mL |
| Stabilitet | No significant change in chromatographic performance after 1 week storage using 8 M Urea, 6 M Gua-HCI, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol |
| För användning med (applikation) | Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies at Both Laboratory and Process Scale |
| Förvaringskrav | 2°C to 8°C |
| Bindande kapacitet | >35 mg Human IgG/mL |
| Produkttyp | nProtein A Sepharose 4 Fast Flow Media |
| Flödeshastighet | 150 to 250 cm/Hoμr |
| Partikelstorlek | 90 μm |
| Höjd (engelska) Säng | 9.84 in. |
| Höjd (metrisk) Säng | 25 cm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- nProtein A Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol