Läs mer
NPS-1034, MedChemExpress
Produktkod. 16485787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485787 5 mg 5mg
16479616 50 mg -
16444356 100 mg -
16442596 25 mg -
16423058 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16485787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100509
MedChemExpress NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NPS-1034
CAS 1221713-92-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H23F2N5O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 34 mg/mL (61.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(OC4=C5C(NC=C5C6=CC=CC=C6)=NC=C4)C(F)=C3
Molekylvikt (g/mol) 551.54
Formel vikt 551.54
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease