Läs mer
NPS ALX Compound 4a, MedChemExpress
Produktkod. 16466517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16466517 5 mg
1 options
Produktkod. 16466517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103090
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress NPS ALX Compound 4a is a potent and selective 5-hydroxytryptamine6 (5-HT6) receptor antagonist, with an IC50 of 7.2 nM and a Ki of 0.2 nM.
NPS ALX Compound 4a is a potent and selective 5-hydroxytryptamine6 (5-HT6) receptor antagonist, with an IC50 of 7.2 nM and a Ki of 0.2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NPS ALX Compound 4a
CAS 299433-10-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H25N3O2S
Kvantitet 5 mg
LEDER O=S(N1C=CC2=C1C=C(N3CC(CCC4)N4CC3)C=C2)(C5=C6C=CC=CC6=CC=C5)=O
Molekylvikt (g/mol) 431.55
Formel vikt 431.55
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation