Läs mer
NQDI-1, MedChemExpress
Produktkod. 16497808
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497808 10 mg 10mg
16453767 50 mg -
16430278 5 mg -
16427646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497808 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19566
MedChemExpress NQDI-1 inhibits apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with a Ki of 500 nM and an IC50 of 3 μM.
NQDI-1 inhibits apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with a Ki of 500 nM and an IC50 of 3 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NQDI-1
CAS 175026-96-7
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H13NO4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (31.32 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=C2C3=C(NC1=O)C=CC=C3C(C4=C2C=CC=C4)=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 319.31
Formel vikt 319.31
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease