missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NRAGE/MAGED1 Antibody (353124), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB3835W
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NRAGE/MAGED1 Monoclonal antibody specifically detects NRAGE/MAGED1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| NRAGE/MAGED1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 353124 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| DLXIN-1, MAGE tumor antigen CCF, melanoma antigen family D, 1, melanoma-associated antigen D1, Neurotrophin receptor-interacting MAGE homolog, NRAGE, NRAGE MAGE-D1 antigen | |
| E. coli-derived recombinant human NRAGE, Met1-Glu778, Accession # Q9Y5V3 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 9500 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering