Läs mer
NRC-2694, MedChemExpress
Produktkod. 16487958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487958 10 mg -
16481889 1 mg -
16430616 20 mg 20mg
16420428 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19909
MedChemExpress NRC-2694 is an epidermal growth factor receptor (EGFR) antagonist with anti-cancer and anti-proliferative properties.
NRC-2694 is an epidermal growth factor receptor (EGFR) antagonist with anti-cancer and anti-proliferative properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NRC-2694
CAS 936446-61-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26N4O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (597.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(C#C)=C3)=C2C=C1OCCCN4CCOCC4
Molekylvikt (g/mol) 418.49
Formel vikt 418.49
Procent renhet 98.4%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease