missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nrf2-IN-1, MedChemExpress

Produktkod. 16443238
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16443238 10 mg 10mg
16425967 5 mg -
16419786 50 mg -
16404506 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16443238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Nrf2-IN-1 is an inhibitor of nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). Nrf2-IN-1 is developed for the research of acute myeloid leukemia (AML).

Nrf2-IN-1 is an inhibitor of nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). Nrf2-IN-1 is developed for the research of acute myeloid leukemia (AML).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nrf2-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1610022-76-8
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22ClN3O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 260 mg/mL (677.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NO)C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN1CC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 383.87
Formel vikt 383.87
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.